Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, 99%, extra rent
Produktkod. 10752315 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10752315 250 g Plastflaska 250g
10742315 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752315 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 194122500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium chloride hexahydrate
Smältpunkt 115,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristaller
Kvantitet 250 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,5 % min. (Complexometri)
Linjär formel SrCl2·6H2O
Merck Index 15, 8970
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 106,2 g/100 ml (0 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol
Formel vikt 266.62
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium chloride hexahydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.