Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, ACS, 99,0–103,0 %
Produktkod. 11337728
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337728 500 g 500g
11327728 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11337728 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033393.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10025-70-4 | Cl2H12O6Sr | 266,61 g/mol
Strontiumkloridhexahydrat är en prekursor för att framställa strontiumkromat som används som korrosionsinhibitor för aluminium. Det är involverat i syntesen av fotokatalytiska nanopartiklar av kadmiumsulfidkärnan. Det används som ett rött färgämne inom pyroteknik. Dessutom används det i glastillverkning och metallurgi. Inom det medicinska området används dess radioaktiva isotop strontium-89 för behandling av skelettcancer. Det fungerar som en katalysator vid omvandlingen av ketoner och aldehyder till motsvarande gem-dihydroperoxider med användning av vattenhaltig väteperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD00149865
InChI-nyckel AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)hexahydratdiklorid
LEDER O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium chloride hexahydrate
Namnnotering För analys ACS
Fysisk form Granulat
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.65
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99,0 till 103,0 %
Densitet 1.93 g/mL
Merck Index 14,8840
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i etanol och aceton. Olöslig i ammoniak.
Formel vikt 266,62 (158,53 vattenfattig)
Procent renhet 99,0 till 103,0 %
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.