Läs mer
Strontium Chloride Hexahydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Handla allt Honeywell Fluka ProdukterBeskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Kvantitet | 6 x 1 kg |
| Linjär formel | SrCl2 · 6H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 266.62 |
| Procent renhet | 99.0 to 102.0% |
| Kvalitet | ACS/puriss. p.a. |