Läs mer
Strontium Chloride Hexahydrate, Supelco™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| Smältpunkt | 61°C |
| Kvantitet | 1 kg |
| MDL-nummer | MFCD00149865 |
| Synonym | Strontium chloride hexahydrate, Strontium chloride hexahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.62 |
| Kvalitet | Research |
| Densitet | 1.95 g/cm3 at 20°C |