Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, tekniker.
Beskrivning
Strontiumkloridhexahydrat är en prekursor för att framställa strontiumkromat som används som korrosionsinhibitor för aluminium. Det är involverat i syntesen av fotokatalytiska nanopartiklar av kadmiumsulfidkärnan. Det används som ett rött färgämne inom pyroteknik. Dessutom används det i glastillverkning och metallurgi. Inom medicinområdet används dess radioaktiva isotop strontium-89 för behandling av skelettcancer. Det fungerar som en katalysator vid omvandlingen av ketoner och aldehyder till motsvarande gem-dihydroperoxider med användning av vattenhaltig väteperoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium chloride hexahydrate |
| Fysisk form | Kristallin |
| Kvantitet | 2 kg |
| Brytningsindex | 1.65 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Densitet | 1.93 |
| Löslighetsinformation | Lösligt i vatten, alkohol. Lätt löslig i etanol och aceton. Olöslig i ammoniak. |
| Formel vikt | 266,62 (158,53 vattenfattig) |
| Kvalitet | Teknisk |
Säkerhet och hantering
- Strontium chloride hexahydrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Strontium chloride hexahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.