Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, TRC
Produktkod. 30425175
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30425175 5 g
1 options
Produktkod. 30425175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS6876505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Chloride Hexahydrate
CAS 10025-70-4
Molekylformel Cl2H12O6Sr
Kvantitet 5 g
Synonym Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
LEDER O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
IUPAC-namn dichlorostrontium; Hexahydrat
Molekylvikt (g/mol) 266.62
Formel vikt 265.9067