Läs mer
Strontiumkloridhexahydrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride Hexahydrate |
| CAS | 10025-70-4 |
| Molekylformel | Cl2H12O6Sr |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Strontium Dichloride Hexahydrate, Strontium(II) Chloride Hexahydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2 |
| LEDER | O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl |
| IUPAC-namn | dichlorostrontium; Hexahydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.62 |
| Formel vikt | 265.9067 |