Läs mer
Strontiumklorid, TRC
Produktkod. 30427542
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
30427542 50 g
1 options
Produktkod. 30427542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS68767850G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Chloride
CAS 10476-85-4
Molekylformel SrCl2
Kvantitet 50 g
Synonym Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride
InChI formel InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2
LEDER [Cl-].[Cl-].[Sr+2]
IUPAC-namn strontium; Diklorid
Molekylvikt (g/mol) 158.53
Formel vikt 157.8433