Läs mer
Strontiumklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Chloride |
| CAS | 10476-85-4 |
| Molekylformel | SrCl2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | Strontium chloride (6CI,8CI), STC-K, Strontium Dicholoride |
| InChI formel | InChI=1S/2ClH.Sr/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Cl-].[Cl-].[Sr+2] |
| IUPAC-namn | strontium; Diklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.53 |
| Formel vikt | 157.8433 |