Läs mer
Strontiumklorid, ultratorrt, 99,995 % (metallbas)
Beskrivning
Strontiumklorid används som en källa till rodnad i fyrverkerier. Strontiumklorid används ofta som ett rött färgämne inom pyroteknik. Det används i små mängder inom glastillverkning och metallurgi. Den radioaktiva isotopen strontium-89, som används för behandling av skelettcancer, administreras vanligtvis i form av strontiumklorid. Havsvattenakvarier kräver små mängder strontiumklorid, som konsumeras i produktionen av exoskeletten av viss plankton. SrCl2 är användbart för att minska tandkänsligheten genom att bilda en barriär över mikroskopiska tubuli i dentinet som innehåller nervändar som har exponerats av tandköttsnedgång. exponering för strontiumklorid inducerar partenogenetisk aktivering av oocyter[6] som används i utvecklingsbiologisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1250 °C |
| Kemiskt namn eller material | Strontium chloride |
| Smältpunkt | 873 °C |
| Fysisk form | Pärlor |
| Kvantitet | 5 g |
| Brytningsindex | 1.65 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Analysprocentintervall | 99,995 % (metallbaserad bas) |
| Densitet | 3.052 |
| Löslighetsinformation | Den är löslig i vatten, något löslig i etanol, aceton. Olöslig i ammoniak. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.