Läs mer
Strontium chromate, 95%
Beskrivning
Strontiumkromat används som primer för zink, magnesium, aluminium och legeringar som används vid flygplanstillverkning. Används som färgämne i polyvinylkloridhartser. Det används också i aluminiumflingbeläggningar. färger, fernissor och oljefärger. Det används i vattenbaserade tvättprimers, metallkonditioneringsmedel, tillsatser för att kontrollera sulfathalten i lösningar i elektrokemiska processer. Det används också i färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium chromate |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 250 g |
| Löslighetsinformation | Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H |
| Formel vikt | 203.61 |
| Densitet | 3.895 |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.