Läs mer
Strontium chromate, 95%
Produktkod. 15472987
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472987 1 kg 1kg
15462987 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15472987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089026.A1
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
Strontiumkromat används som primer för zink, magnesium, aluminium och legeringar som används vid flygplanstillverkning. Används som färgämne i polyvinylkloridhartser. Det används också i aluminiumflingbeläggningar. färger, fernissor och oljefärger. Det används i vattenbaserade tvättprimers, metallkonditioneringsmedel, tillsatser för att kontrollera sulfathalten i lösningar i elektrokemiska processer. Det används också i färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-06-2
Molekylformel CrO4Sr
Molekylvikt (g/mol) 203.61
MDL-nummer MFCD00049549
InChI-nyckel NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
PubChem CID 24599
IUPAC-namn strontium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium chromate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Formel vikt 203.61
Densitet 3.895 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium chromate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Cancerogenitet Kategorija 1B
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H350-Kan orsaka cancer.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium chromate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.