Läs mer
Strontium chromate, 95%
Produktkod. p-4407963
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15462987
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089026.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7789-06-2 | CrO4Sr | 203.61 g/mol
Strontiumkromat används som primer för zink, magnesium, aluminium och legeringar som används vid flygplanstillverkning. Används som färgämne i polyvinylkloridhartser. Det används också i aluminiumflingbeläggningar. färger, fernissor och oljefärger. Det används i vattenbaserade tvättprimers, metallkonditioneringsmedel, tillsatser för att kontrollera sulfathalten i lösningar i elektrokemiska processer. Det används också i färger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-06-2
Molekylformel CrO4Sr
Molekylvikt (g/mol) 203.61
MDL-nummer MFCD00049549
InChI-nyckel NVKTUNLPFJHLCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium chromate, strontium yellow, strontium chromate vi, sutokuro t, deep lemon yellow, strontium chromate a, c.i. pigment yellow 32, strontium chromate 1:1, strontium chromate 12170
PubChem CID 24599
IUPAC-namn strontium;dioxid(dioxo)krom
LEDER [O-][Cr](=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium chromate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Löslighetsinformation Soluble in boiling water,dilute HCl,dilute CH3CO2H
Formel vikt 203.61
Densitet 3.895
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.