Läs mer
Strontium granules, 20mm max, 99.0% (metals basis)
Produktkod. p-7058643
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. 11320198
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042929.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87.62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-24-6
Molekylformel Sr
Molekylvikt (g/mol) 87.62
MDL-nummer MFCD00134060
InChI-nyckel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-namn strontium
LEDER [Sr]
Specifications
Kemiskt namn eller material Strontium
Färg Gyllene
Namnnotering Distilled dendritic pieces
Kvantitet 25 g
Förpackning Ampull
Känslighet Air and moisture sensitive
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3208
Procent renhet 99.8%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.