Läs mer
Strontium, destillerade dendritiska bitar, 99,95 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338947
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11338947 5 g Ampull 5g
1 options
Produktkod. 11338947 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038624.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 7440-24-6 | Sr | 87,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
Namnnotering Destillerade dendritiska bitar
CAS 7440-24-6
Kvantitet 5 g
Förpackning Ampull
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Molekylformel Sr
MDL-nummer MFCD00134060
UN-nummer UN3208
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
InChI-nyckel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Molekylvikt (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
Procent renhet 99.95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium, dendritic pieces
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.