Läs mer
Strontium dodecairon nonadecaoxide, 99.0% (metals basis)
Produktkod. p-7049774
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11348067
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022569.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12023-91-5 | Fe2O5Sr2 | 366.93 g/mol
Strontium dodecairon nonadecaoxide används vid tillverkning av blandningar, granulat för plastartiklar, framställning av magnetartiklar genom kompaktering, sintring eller andra processer. Och det används också som tillsats till bloss, pyroteknik, ger högt brytningsindex till glas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12023-91-5
Molekylformel Fe2O5Sr2
Molekylvikt (g/mol) 366.93
MDL-nummer MFCD00075632
InChI-nyckel GKHGYOYJUWWDJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium ferrite, strontiumferrit, strontium dodecairon nonadecaoxide, oxo oxoferriooxy iron;oxostrontium, strontium ferrite, powder, hexakis ferric oxide ; strontium oxide, strontium ferrite, nanopowder, <100 nm particle size bet trace metals basis
PubChem CID 16213227
IUPAC-namn oxo(oxoferriooxi)järn;oxostrontium
LEDER [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Fe+3].[Fe+3].[Sr++].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium dodecairon nonadecaoxide
Smältpunkt >450°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 1061.77
Procent renhet 99.5%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.