Läs mer
Strontiumfluorid, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals , Puratronic™
Produktkod. 11327047
Change view
Kvantitet:
0.5 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
100g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11327047 5 g 5g
11337047 0.5 g 0.5g
11317047 25 g 25g
11347047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11327047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010878.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontiumfluorid används som en optisk beläggning på linser och som en termoluminescerande dosimeterkristall. Den finner också användning som en vattenolöslig strontiumkälla för användning i syrekänsliga tillämpningar såsom metallproduktion. Det fungerar både som en källa till strontium och fluorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-48-4
Molekylformel F2Sr
Molekylvikt (g/mol) 125.62
MDL-nummer MFCD00011251
InChI-nyckel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
LEDER [F-].[F-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Fluoride
Smältpunkt 1473°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.99%, metal basis
Löslighetsinformation Insoluble in water.
IUPAC-namn strontium(2+)difluorid
Formel vikt 125.62
Brytningsindex 1.442
Densitet 4.24
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.