Läs mer
Strontium fluoride, 99% min
Produktkod. 11336608
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336608 1 kg 1kg
11316608 250 g 250g
11326608 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11336608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012201.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7783-48-4 | F2Sr | 125.62 g/mol
Strontiumfluorid används som ett optiskt material för ett litet antal speciella tillämpningar. Det används också som en bärare av strontium-90 radioisotop i radioisotop termoelektriska generatorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7783-48-4
Molekylformel F2Sr
Molekylvikt (g/mol) 125.62
MDL-nummer MFCD00011251
InChI-nyckel FVRNDBHWWSPNOM-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium difluoride, unii-efy8gjs81z, strontium fluoride srf2, efy8gjs81z, strontium 2+ ion difluoride, fluoride, sr, fluoride, strontium 2+ difluoride, beta-bromo isovaleric acid, ksc379a4r, strontium fluoride 250g
PubChem CID 82210
IUPAC-namn strontium;difluorid
LEDER [F-].[F-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium fluoride
Smältpunkt 1473°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Merck Index 14,8842
Löslighetsinformation Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids
Formel vikt 125.62
Procent renhet ≤99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.442
Densitet 4.240 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.