Läs mer
Strontiumgranulat, 19 mm (0,76 tum)& dun, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7050182
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11378677
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 035789.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Strontiumgranulat, 99 %, Sr, CAS-nummer-7440-24-6, atom, granulat, 19 mm 0,76 tum& dunmetallbas, estroncio, strontium, bitar, bitar, dendritiska, bitar, yzs2rpe8le, strontium, elementär, strontium, destillerade dendritiska bitar, unii-yzs2rpe8le, 100g, (metallbas), CHEBI:33324, vit till gul
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon med tunt oljeskikt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-24-6
Molekylformel Sr
Molekylvikt (g/mol) 87.62
MDL-nummer MFCD00134060
InChI-nyckel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium, elemental, unii-yzs2rpe8le, yzs2rpe8le, estroncio, granules, 19mm 0.76in & down metals basis, strontium, distilled dendritic pieces, atom, pieces, strontium, chunks, pieces, dendritic
PubChem CID 5359327
ChEBI CHEBI:33324
IUPAC-namn strontium
LEDER [Sr]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium granules
Färg Vitt till gult
Kvantitet 5 g
Partikelstorlek 19mm (0.76 in.) & down
Känslighet Air and moisture sensitive
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3208
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium granules
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
Skyddsangivelse
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Strontium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.