Läs mer
Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis)
Produktkod. 11354058
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354058 100 g 100g
11344058 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041351.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontiumhydroxidoktahydrat används i sockerindustrin för dess renings-, olje- och färgindustri för att förbättra dess torkningsegenskaper och som en aktiv ingrediens i hårborttagningsprodukter för hårborttagning. Det används också som råmaterial för tillverkning av andra produkter av strontiumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1311-10-0
Molekylformel H18O10Sr
Molekylvikt (g/mol) 265.75
MDL-nummer MFCD00150395
InChI-nyckel UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)oktahydratdihydroxid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium hydroxide octahydrate
Smältpunkt 100°C-8H2O
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99% (metals basis)
Löslighetsinformation Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formel vikt 265.76 (121.60 Anhydrous)
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 1.900 g/mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium hydroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH071-Frätande på luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Strontium hydroxide,octahydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.