Läs mer
Strontiumhydroxidoktahydrat, teknisk kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11306608
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11306608 50 g 50g
11376598 500 g 500g
11386598 2 kg 2kg
11396598 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11306608 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012199.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
Strontiumhydroxidoktahydrat används i sockerindustrin för dess renings-, olje- och färgindustri för att förbättra dess torkningsegenskaper och som en aktiv ingrediens i hårborttagningsprodukter för hårborttagning. Det används också som råmaterial för tillverkning av andra produkter av strontiumsalter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1311-10-0
Molekylformel H18O10Sr
Molekylvikt (g/mol) 265.75
MDL-nummer MFCD00150395
InChI-nyckel UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn strontium(2+)oktahydratdihydroxid
LEDER O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium hydroxide octahydrate
Smältpunkt 100°C-8H2O
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Formel vikt 265.76 (121.60 Anhydrous)
Kvalitet Teknisk
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Densitet 1.9
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.