Läs mer
Strontiumjodid, vattenfritt, 99 % (metallbas)
Produktkod. 15482937
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482937 100 g 100g
15462937 5 g 5g
15472937 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15482937 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 047268.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 10476-86-5
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10476-86-5
MDL-nummer MFCD00049557
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium iodide
Smältpunkt 515 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Brun till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Känslighet Ljuskänslig & hygroskopisk
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.550g/mL
Merck Index 14,8844
Formel vikt 341.43
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.