Läs mer
Strontiumisopropoxid, 96 %
Produktkod. 11392428
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392428 25 g 25g
11372428 1 g 1g
11382428 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392428 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014481.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
CAS: 88863-33-6 | C6H14O2Sr | 205,80 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 88863-33-6
Molekylformel C6H14O2Sr
Molekylvikt (g/mol) 205.80
MDL-nummer MFCD00050487
InChI-nyckel OHULXNKDWPTSBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium isopropoxide, strontium 2+ bis propan-2-olate, strontium propan-2-olate, diisopropoxystrontium, acmc-20egm0, strontium isopropylate, 2-propanol, strontiumsalt 9ci, strontium 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 6099237
LEDER [Sr++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium isopropoxide
Smältpunkt 130 °C (dekomposition)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3205
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i isoprpanol.
IUPAC-namn strontium;propan-2-olat
Formel vikt 205.82
Procent renhet 96%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.