Läs mer
Strontiumisotopstandard: Sr @ 100 μg/ml i 2% HNO3 (naturlig förekomst), VHG™
Produktkod. 30003165
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30003165 50 ml
1 options
Produktkod. 30003165 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLISSR50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Strontiumisotopstandard: Sr @ 100 μg/ml i 2 % HNO3 (naturlig förekomst)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sr
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 87,906 g/mol