Läs mer
Strontiummolybdenoxid, 99 %
Produktkod. 11393748
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393748 50 g 50g
11383748 10 g 10g
11303758 250 g 250g
11313758 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11393748 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040238.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
Det används som optiskt material för ett litet antal speciella applikationer, till exempel som en optisk beläggning på linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13470-04-7
Molekylformel SrMoO4
MDL-nummer MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium molybdenum oxide
Smältpunkt (nedbrytning)
Namnnotering Ba < 0,3 %
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 99,9 % (exklusive BA)
Densitet 4.54
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i syra
Formel vikt 247.56
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.