Läs mer
Strontium molybdenum oxide, 99%
Produktkod. p-4904546
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
10g
1kg
250g
50g
Produktkod. 11383748
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040238.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 13470-04-7 | SrMoO4
Det används som optiskt material för ett litet antal speciella applikationer, till exempel som en optisk beläggning på linser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13470-04-7
Molekylformel SrMoO4
MDL-nummer MFCD00049550
Synonym Strontium molybdate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium molybdenum oxide
Smältpunkt (decomposition)
Namnnotering Ba < 0.3%
Färg Färglös
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.9% (excluding Ba)
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in acid
Formel vikt 247.56
Densitet 4.54
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.