Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium nitrate |
| Smältpunkt | 570,0 °C |
| Namnnotering | 99+% |
| Färg | Vitt |
| pH | 5,0 till 7,0 (5 % soln vid 25 °C) |
| Fysisk form | Kristaller |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Förlust vid torkning | 0,1 % max. (105 °C) |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99% min. (Komplexometri) |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Strontium nitrate
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Oxiderande fast ämne Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.