Läs mer
Strontium Nitrate Anhydrous, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10254400 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10254400 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Produktkod. 10254400 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/8400/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 645°C
CAS 10042-76-9
Färg White
pH 5.0 to 7.0
Fysisk form Crystalline Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel N2O6Sr
MDL-nummer MFCD00011248
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
InChI-nyckel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC-namn strontium;dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formel vikt 211.63g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Strontium nitrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.