Läs mer
Strontiumnitrat, Puratronic™, 99,9965 % (metallbas)
Produktkod. 11377047
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377047 5 g 5g
15485965 25 g 25g
11387047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11377047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010879.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10042-76-9 | N2O6Sr | 211,63 g/mol
Strontiumnitrat används vid tillverkning av vägbloss och i fyrverkerier. Det fungerar som ett färgämne (rött) i pyroteknik och används också som ett oxidationsmedel i pyroteknik. Det blandas med glykolsyra och används för att minska känslan av hudirritation. Det används också i elektrofysiologiska experiment.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10042-76-9
Molekylformel N2O6Sr
Molekylvikt (g/mol) 211.63
MDL-nummer MFCD00011248
InChI-nyckel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
PubChem CID 24848
LEDER [Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium nitrate
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99.9965% (metals basis)
IUPAC-namn strontium;dinitrat
Formel vikt 211.63
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.