Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Nitrate |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | Sr(NO3)2 |
| UN-nummer | 1507 |
| IUPAC-namn | strontium;dinitrate |
| Formel vikt | 211.63g/mol |
| Procent renhet | ≥98% |
| Kvalitet | puriss. |