Läs mer
Strontium nitrate, Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric), Honeywell Fluka™
Produktkod. 15673480 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 kg
Förpackning:
Fiberboard Box
Förpackningsstorlek:
50kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15673480 50 kg Fiberboard Box 50kg
1 options
Produktkod. 15673480 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3163350KG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium nitrate
Smältpunkt 570°C (literature)
Namnnotering Puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.0% (complexometric)
CAS 10042-76-9
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Anteckningar om analysprocent complexometric
Molekylformel N2O6Sr
Linjär formel Na2S2O3 · 5H2O
MDL-nummer MFCD00011248
UN-nummer UN1507
Synonym strontium nitrate, strontium dinitrate, nitric acid, strontium salt, strontium ii nitrate 1:2, unii-bdg873aqzl, nitrate de strontium french, hsdb 787, strontium nitrate sr no3 2, bdg873aqzl, nitric acid, strontium salt 2:1
InChI-nyckel DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
LEDER [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Sr+2]
IUPAC-namn strontium;dinitrate
Molekylvikt (g/mol) 211.63
PubChem CID 24848
Formel vikt 211.63
Procent renhet >99%
Kvalitet ACS Reagent
Förpackning Fiberboard Box
Densitet 2.980 g/cm3