Läs mer
Strontium Nitrate, Supelco™
Produktkod. 15887620
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15887620 250 g 250g
1 options
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
Produktkod. 15887620 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1078720250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
MQ300 Graded - For Products Used in Applications Requiring Enhanced Change Control and Quality Agreement
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 645°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Strontium Nitrate
Smältpunkt 570°C
CAS 10042-76-9
Kvantitet 250 g
Molekylformel Sr(NO3)2
MDL-nummer MFCD00011248
Synonym Strontium nitrate, Strontium nitrate
Molekylvikt (g/mol) 211.63
Kvalitet Research
Densitet 2.986 g/cm3 at 20°C