Läs mer
Strontiumoxalat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11334477
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334477 500 g 500g
11324477 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039573.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 814-95-9 | Molekylformel: C2O4Sr | Molekylvikt: 175,638 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 814-95-9
Molekylformel C2O4Sr
Molekylvikt (g/mol) 175.638
MDL-nummer MFCD00050803
InChI-nyckel KQAGKTURZUKUCH-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium oxalate, unii-7iaw7e69ni, 7iaw7e69ni, strontium oxalate, src2o4, ethanedioic acid, strontium salt 1:1, oxalic acid, monostrontium salt, strontium 2+ ion oxalate, oxalic acid, strontium salt 1:1 8ci
PubChem CID 69947
IUPAC-namn strontium;oxalat
LEDER C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium oxalate
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3288
Löslighetsinformation Löslig i saltsyra och salpetersyra
Formel vikt 175.64
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver eller klumpar
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.