Läs mer
Strontium oxide, tech.
Produktkod. p-7049017
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321839 250 g 250g
11311839 1 kg 1kg
11301839 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321839 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012495.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1314-11-0 | OSr | 103.619 g/mol
Vid tillverkning av strontiumsalter, pyroteknik, pigment, i fetter och tvålar och som torkmedel. Strontiumoxid användes för att göra TV-bildrörsglas. Den kan användas inom glas-, optik- och keramikindustrin. Det är en aktiv komponent i färgtorkar. Det används också för att framställa rent strontium vid uppvärmning med aluminium under vakuum.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Vid tillverkning av strontiumsalter, pyroteknik och pigment, i fetter och tvålar och som torkmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-11-0
Molekylformel OSr
Molekylvikt (g/mol) 103.619
MDL-nummer MFCD00049558
InChI-nyckel UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 518709
IUPAC-namn oxostrontium
LEDER O=[Sr]
Specifikationer
Kokpunkt ∼3000°C
Kemiskt namn eller material Strontium oxide
Smältpunkt 2430°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3262
Merck Index 14,8846
Löslighetsinformation Soluble in fused potassium hydroxide; Insoluble in ether and acetone; Decomposes in water to Sr(OH)2 with evolution of heat;Slightly soluble in alcohol; Insoluble in acetone and ether.
Formel vikt 103.62
Kvalitet Teknisk
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.700 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.