Läs mer
Strontium perchlorate trihydrate, 98%
Produktkod. 15492377
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15492377 500 g 500g
15472377 10 g 10g
15482377 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15492377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045577.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15650-09-6 | Cl2H6O11Sr | 340.56 g/mol
Strontiumperklorattrihydrat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15650-09-6
Molekylformel Cl2H6O11Sr
Molekylvikt (g/mol) 340.56
MDL-nummer MFCD09039117
InChI-nyckel VRRVWIQWZWFYDJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium perchlorate trihydrate, 2clo4.sr.3h2o, strontium perchlorate, trihydrate, strontium 2+ trihydrate diperchlorate
PubChem CID 71435311
LEDER O.O.O.[Sr++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium perchlorate trihydrate
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 98%
Löslighetsinformation Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC-namn strontium(2+)-trihydratdiperklorat
Formel vikt 340.54 (286.52 Anhydrous)
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.