Läs mer
Strontium peroxide, 12.3% available oxygen
Produktkod. 15462647
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462647 5 kg 5kg
15442647 250 g 250g
15452647 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15462647 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046310.A7
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1314-18-7 | O2Sr | 119.618 g/mol
Tillämpningar av strontiumperoxid inkluderar pyroteknik, dvs fyrverkerier (röd färg), ammunition (spårmedel/jakt), oxidationsmedel, larmraket. Det används även i textilier för blekning av fibrer och som oxidationsmedel för hårblekning (professionell).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1314-18-7
Molekylformel O2Sr
Molekylvikt (g/mol) 119.618
MDL-nummer MFCD00084686
InChI-nyckel UHCGLDSRFKGERO-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium peroxide, 1,2-dioxa-3-strontacyclopropane, strontium dioxide, strontiumperoxid, strontium peroxide sr o2, hsdb 788, strontium peroxide un1509 oxidizer, strontium peroxide available oxygen
PubChem CID 14807
IUPAC-namn strontium;peroxid
LEDER [O-][O-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium peroxide
Smältpunkt 215°C (decomposition)
Namnnotering 12.3% available oxygen
Färg Brun
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 kg
Linjär formel SrO2
UN-nummer UN1509
Merck Index 14,8847
Löslighetsinformation Insoluble in water and slowly decomposes in water.
Formel vikt 119.62
Känslighet Moisture sensitive
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.