Läs mer
Strontiumranelat, Mikromol™
Beskrivning
Strontiumranelat.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium Ranelate |
| CAS | 135459-87-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Strontium Ranelate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Bivalos, Distrontium renelate, Protelos, Protos, S 12911, S 12911-2 Strontium ranelate, 5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4 |
| LEDER | [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N |
| IUPAC-namn | distrontium; 5-[bis(karboxylatometyl)amino]-3-(karboxylatometyl)-4-cyanotrophen-2-karboxylat |
| Visa mer |