Läs mer
Strontiumranelat, TRC
Produktkod. 30414379
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30414379 100 mg
1 options
Produktkod. 30414379 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS687700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Ranelate
CAS 135459-87-9
Molekylformel C12 H6 N2 O8 S . 2 Sr
Kvantitet 100 mg
Synonym Bivalos','Distrontium renelate','Protelos','Protos','S 12911','S 12911-2 Strontium ranelate','5-[bis(carboxymethyl)amino]-2-carboxy-4-cyano-3-thiopheneacetic acid strontium salt (1:2)
InChI formel InChI=1S/C12H10N2O8S.2Sr/c13-2-6-5(1-7(15)16)10(12(21)22)23-11(6)14(3-8(17)18)4-9(19)20;;/h1,3-4H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+2/p-4
LEDER [Sr+2].[Sr+2].[O-]C(=O)CN(CC(=O)[O-])c1sc(C(=O)[O-])c(CC(=O)[O-])c1C#N
IUPAC-namn distrontium; 5-[bis(karboxylatometyl)amino]-3-(karboxylatometyl)-4-cyanotrophen-2-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 513.49
Formel vikt 513.7957