Läs mer
Strontiumlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12976224 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12976224 500 mL Flaska 500ml
12966224 250 mL Flaska 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12976224 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 156 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1461.76 SEK
    1398.34 SEK / 500ml
    Save 63.42 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Sr
Koncentration 1 ±0,002 g/L
Typ Masspektrometristandard
Element Sr
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Kvantitet 500 mL