Läs mer
Strontiumlösning för ICP/MS 100mg/L HNO 3- matris, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12957303 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12957303 100 mL 100ml
1 options
Produktkod. 12957303 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 456 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    722.00 SEK
    559.06 SEK / 100ml
    Save 162.94 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
Förpackning Flaska
CAS 7440-24-6
Molekylformel Sr
Koncentration 100 mg/L
InChI-nyckel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
Kvantitet 100 mL
ChEBI CHEBI:33324