Läs mer
Strontium Standard För ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 10777694 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10777694 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 10777694 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer PLSR12X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1711.36 SEK / 500ml
    Save 193.64 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Sr1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-24-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Analyscertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterar upp till 30 element på ppb-nivåer.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylformel Sr
Teknik AA, ICP
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris 2% HCl
Molekylvikt (g/mol) 87.62
PubChem CID 5359327
Kvantitet 500 mL
ChEBI CHEBI:33324
Kvalitet Försäkran
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLSR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSR2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLSR1-2X
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning