Läs mer
Strontiumstandard: Sr @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivning
Strontiumstandard: Sr @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Strontium |
| CAS | 7440-24-6 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnamn | Strontium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Sr |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Sr |
| InChI formel | InChI=1S/Sr |
| Visa mer |