Läs mer
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17944266
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
17944266 50 g
1 options
Produktkod. 17944266 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOSR1000A50G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Sr
Koncentration 1000 μg/g
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 50 g
Formel vikt 87,906 g/mol