Läs mer
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17958009
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17958009 250 ml
17977619 50 ml
17947219 500 ml
17968549 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17958009 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPSRN250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Strontiumstandard: Sr @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium
CAS 7440-24-6
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Strontium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Sr
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Sr
InChI formel InChI=1S/Sr
LEDER [Sr]
IUPAC-namn strontium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 87.62
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 87.906 g/mol