Läs mer
Strontium sulfate, Puratronic™, 99.9965% (metals basis)
Produktkod. p-7049090
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11397597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012870.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7759-02-6
Molekylformel O4SSr
Molekylvikt (g/mol) 183.68
MDL-nummer MFCD00036274
InChI-nyckel UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
Synonym strontium sulfate, strontium sulphate, sulfuric acid, strontium salt 1:1, strontium 2+ ion sulfate, unii-7q3kx2l47f, strontiumsulfat, celestine, strontium 2+ sulfate, strontium sulfate 25g
PubChem CID 3084026
IUPAC-namn strontium;sulfat
LEDER [O-]S(=O)(=O)[O-].[Sr+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium sulfate
Smältpunkt 1600°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Linjär formel SrSO4
Merck Index 14,8848
Formel vikt 183.68
Procent renhet 99.9965%
Kvalitet Puratronic
Odör Odorless
Densitet 3.960 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.