Läs mer
Strontium sulfate, Reagent Grade
Produktkod. p-7050454
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11318827
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038373.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 7759-02-6 | O4SSr | 183.68 g/mol
Strontiumsulfat används som prekursor till andra strontiumföreningar och som keramisk prekursor. Dess tillämpning i nitrat för användning i pyroteknik. Används som finningsmedel i kristallglas. Det används även i pulverlackering, flytande färger och plaster.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7759-02-6
ChEBI CHEBI:63041
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium sulfate
Smältpunkt 1600°C
Namnnotering For reagent grade
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Molekylformel Cl2Mn
MDL-nummer MFCD00011114
Merck Index 14,8848
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
Löslighetsinformation Soluble in dilute hydrochloric acid and nitric acid . Slightly soluble in water < 0.01g/L . Insoluble in ethanol and alkalis.
InChI-nyckel GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC-namn mangan(2+)diklorid
Molekylvikt (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
Formel vikt 183.68
Kvalitet Reagens
Densitet 3.960 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.