Läs mer
Strontiumtitanoxid, 99+% (metallbas)
Produktkod. 11341199
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11341199 250 g 250g
11351199 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11341199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011399.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används inom elektronik och elektrisk isolering | CAS: 12060-59-2 | O3SrTi | 183,48 g/mol
Strontiumtitanoxid används som diamantstimulerande medel och används även som strontium-90 i termoelektriska generatorer med radioisotop. Det används i elektronik och elektrisk isolering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-59-2
Molekylformel O3SrTi
Molekylvikt (g/mol) 183.48
MDL-nummer MFCD00049554
InChI-nyckel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-namn strontium;dioxid(oxo)titan
LEDER [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium titanium oxide
Smältpunkt 2060 °C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Odör Luktfritt
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Densitet 4.810 g/mL
Löslighetsinformation Olösligt i vatten och de flesta lösningsmedel.
Formel vikt 183.51
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.