Läs mer
Strontium Titanium Oxide Substrate, 10 x 10 x 1mm, Polished One Side, 111 Orientation, Thermo Scientific™
Produktkod. 11393788
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393788 1 Ea. Varje
11303798 5 Ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393788 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040279.KT
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-59-2
Molekylformel O3SrTi
Molekylvikt (g/mol) 183.48
MDL-nummer MFCD00049554
InChI-nyckel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
IUPAC-namn strontium;dioxid(oxo)titan
LEDER [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namnnotering Polished One Side
Färg Vitt
Fysisk form Substrate
Kvantitet 1 Ea.