Läs mer
Strontium Titanium Oxide Substrate, 5 x 5 x 1mm, Polished Two Sides, 100 Orientation, Thermo Scientific™
Produktkod. 11395387
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
5 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11395387 1 Ea. Varje
11385387 5 Ea. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11395387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042670.KT
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
100 Orientering
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12060-59-2
Molekylformel O3SrTi
Molekylvikt (g/mol) 183.48
MDL-nummer MFCD00049554
InChI-nyckel VEALVRVVWBQVSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym strontium titanate, strontium titanium oxide, unii-olh4i98373, o3ti.sr, strontium titanium oxide srtio3, strontium titanium trioxide, titanate tio32-, strontium 1:1, strontium titanate 100g, strontium dioxido oxo titanium, strontium titanate, powder
PubChem CID 82899
LEDER [Sr++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Strontium Titanium Oxide Substrate
Namnnotering Polished Two Sides
Färg Vitt
Fysisk form Substrate
Kvantitet 1 Ea.
IUPAC-namn strontium;dioxid(oxo)titan