Läs mer
Thermo Scientific™ Streptokockgrupperingskit med latexagglutination
Beskrivning
Identifiera streptokockgrupperna A, B, C, D, F och G snabbt genom latexagglutination med detta testkit.
Identifiera snabbt streptokockgrupper A, B, C, D, F och G genom latexagglutination med Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokockgrupperingskit. Detta snabba latexagglutinationstest är utformat för att ge enkla, snabba och känsliga resultat för identifiering av streptokockgrupper A, B, C, D, F och G . Testet använder latexpartiklar belagda med gruppspecifika antikroppar som kommer att agglutinera i närvaro av homologa antigener.
Streptokocker är fakultativt anaeroba, katalasnegativa, grampositiva kocker som förekommer som par eller kedjor. De orsakar en mängd olika kliniska sjukdomar inklusive faryngit, scharlakansfeber, otitis media, impetigo, meningit, neonatal sepis, lunginflammation, endokardit, osteomyelit och nekrotiserande fasciit.
Använd detta snabba, enkla och känsliga test för att identifiera streptokockgrupperna A, B, C, D, F och G.
- Snabba —resultat på två minuter
- Enkel —lätt att implementera
- Visuella —lättlästa resultat
- Känslig —användning av latexteknik gör detta test känsligare
- Alla reagenser tillgängliga separat
Lancefield visade att majoriteten av patogena streptokocker har specifika kolhydratantigener, som tillåter klassificering av streptokocker i grupper. Dessa streptokockgruppantigener kan extraheras från cellerna och deras närvaro demonstreras med latexpartiklar som tidigare belagts med gruppspecifika antikroppar. Dessa latexpartiklar kommer att agglutinera i närvaro av homologt antigen, men kommer att förbli i jämn suspension i frånvaro av sådant antigen. De Oxoid Streptococcal Grouping Kit är ett sådant latexagglutinationstest för identifiering av streptokockgrupperna och reagens tillhandahålls för grupperna A, B, C, D, F och G. Användningen av en enzymatisk extraktionsmetod förkortar avsevärt den tid som krävs för antigenextraktion och förbättrar antigenutbytet avsevärt, delvis för grupp D-streptokocker.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Streptokockgrupperingsreagens C |
| Typ | Reagens för streptokocktestning |
| Organismgrupp | Grupp A, B, C, D, F och G |
| Förpackningstyp | 50 tester/flaska |
| Kvantitet | 50 tester |